Läs mer
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (HRP) preadsorbed, 500 uL
Produktkod. 32116380 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μL
Produktkod. Kvantitet
32116380 500 μL
1 options
Produktkod. 32116380 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab99603500uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 5 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
Specifikationer
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona SB77e
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gensymboler Ighg1
Värd art Rat
Kvantitet 500 μL
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Monoclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG2b
Värd förkortning Rt
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad ELISA