Läs mer
Abcam Sheep Anti-Cow IgA H&L (FITC), 1 mg
Produktkod. 32117665 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32117665 1 mg
1 options
Produktkod. 32117665 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab1126171mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC/IF, IHC-P.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC/IF, IHC-P
  • Species Reactivity: Cow
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Cow.
Målarter Bovine
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Sh
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Cow
Validerad ansökan förkortad ICC/IF, IHC-P