Läs mer
Abcam Sheep Anti-Cow IgM H&L (HRP), 1 mg
Produktkod. 32111512 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32111512 1 mg
1 options
Produktkod. 32111512 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab1127521mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, ELISA, IHC-P, ICC, with 3 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB, ELISA, IHC-P, ICC
  • Species Reactivity: Cow
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Formulering pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Cow.
Målarter Bovine
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Sh
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Cow
Validerad ansökan förkortad WB, ELISA, IHC-P, ICC