Läs mer
Abcam Sheep Anti-Human IgG H&L (FITC), 1 mg
Produktkod. 32109243 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32109243 1 mg
1 options
Produktkod. 32109243 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab68661mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ELISA, ICC/IF
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Gensymboler IGHG1
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Värd förkortning Sh
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Validerad ansökan förkortad Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ELISA, ICC/IF