Läs mer
Abcam Sheep Anti-Human IgG H&L (HRP), 1 mg
Produktkod. 32109114 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32109114 1 mg
1 options
Produktkod. 32109114 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab68701mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, Dot, ELISA, IHC-Fr.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Användningsområden Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera HRP
Formulering Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Gensymboler IGHG1
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Human.
Målarter Human
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Värd förkortning Sh
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Hu
Validerad ansökan förkortad WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC