Läs mer
Abcam Sheep Anti-Mouse IgG H&L (FITC), 1 mg
Produktkod. 32108886 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32108886 1 mg
1 options
Produktkod. 32108886 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab68041mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: WB, Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Gensymboler Ighg1
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Värd förkortning Sh
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad WB, Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA