Läs mer
Abcam Sheep Anti-Mouse IgG H&L (FITC), 1 mg
Produktkod. 32109446 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32109446 1 mg
1 options
Produktkod. 32109446 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab1024571mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF, with 1 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Gensymboler Ighg1
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Sh
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF