Läs mer
Abcam Sheep Anti-Mouse IgG H&L (Texas Red ™), 1 mg
Produktkod. 32111520 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32111520 1 mg
1 options
Produktkod. 32111520 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab68061mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, with 5 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA, Dot
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA, Dot Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Gensymboler Ighg1
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Mouse.
Målarter Mouse
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Värd förkortning Sh
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms
Validerad ansökan förkortad Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA, Dot