Läs mer
Abcam Sheep Anti-Rabbit IgG H&L, 1 mg
Produktkod. 32110815 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32110815 1 mg
1 options
Produktkod. 32110815 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab970911mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, WB, ELISA, IHC-P, with 2 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, WB, ELISA, IHC-P
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Immunocytochemistry, Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rabbit.
Målarter Rabbit
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Sh
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rb
Validerad ansökan förkortad ICC, WB, ELISA, IHC-P