Läs mer
Abcam Sheep Anti-Rabbit IgG H&L (DyLight™ 488), 500 ug
Produktkod. 32110663 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
32110663 500 μg
1 options
Produktkod. 32110663 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab96923500ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P, with 5 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifikationer
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 488
Formulering pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity purification Immunogen
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rabbit.
Målarter Rabbit
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Värd förkortning Sh
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rb
Validerad ansökan förkortad ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P