Läs mer
Abcam Sheep Anti-Rat IgG H&L (FITC), 1 mg
Produktkod. 32109776 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32109776 1 mg
1 options
Produktkod. 32109776 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab68481mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, with 3 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity purification
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Förpackning Vial
Testspecificitet This product reacts with Rat.
Målarter Rat
Produkttyp Polyclonal Secondary Antibody
Form Liquid
Värd förkortning Sh
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Rt
Validerad ansökan förkortad Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA