Läs mer
Abcam Terpendole C, ACAT1 and ACAT2 inhibitor, 1 mg
Produktkod. 32119856 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
32119856 1 mg
1 options
Produktkod. 32119856 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab1443671mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (1R,2S,13S,16S,17S,19R,20R,22S,25S,27S)-1,2,24,24-tetramethyl-22-(2-methylprop-1-enyl)-18,21,23,26-tetraoxa-4-azaoctacyclo[14.13.0.02,13.03,11.05,10.017,19.017,27.020,25]nonacosa-3(11),5,7,9-tetraen-16-ol
  • Form: Solid
Specifikationer
Konjugera Unconjugated
Formulering Constituents: 100% (1R,2S,13S,16S,17S,19R,20R,22S,25S,27S)-1,2,24,24-tetramethyl-22-(2-methylprop-1-enyl)-18,21,23,26-tetraoxa-4-azaoctacyclo[14.13.0.02,13.03,11.05,10.017,19.017,27.020,25]nonacosa-3(11),5,7,9-tetraen-16-ol
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Non-species specific
Produkttyp Secondary Antibody
Frakt skick Ambient