Läs mer
Abcam Tetracosanoic acid (Lignoceric acid), Long chain saturated fatty acid, 100 mg
Handla allt Abcam ProdukterBeskrivning
- Storage Buffer: Constituents: 100% Tetracosanoic acid
- Form: Solid
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Constituents: 100% Tetracosanoic acid |
| Kvantitet | 100 mg |