Läs mer
Abcam Total OXPHOS Rodent WB Antibody Cocktail, 300 ug
Produktkod. 32114808 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
300 μg
Produktkod. Kvantitet
32114808 300 μg
1 options
Produktkod. 32114808 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab110413300ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Antibody, suitable for WB, with over 1,000 citations.
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES
  • Form: Liquid
Specifikationer
Användningsområden Western Blot
Konjugera Unconjugated
Formulering Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES
Gensymboler NDUFB8
Kvantitet 300 μg
Regulatorisk status RUO
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Secondary
Testspecificitet This product reacts with Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey.
Målarter Mouse, Rat, Bovine, Human, Cynomolgus Monkey
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Frakt skick Blue Ice
Reaktivitet förkortad Ms, Rt, Cow, Hu
Validerad ansökan förkortad WB