Läs mer
ABCB5 Antibody, DyLight 650, R&D Systems™
Produktkod. 18222817 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18222817 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18222817 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP177687C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6657.14 SEK
    5745.60 SEK / 0.1ml
    Save 911.54 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ABCB5 Polyclonal specifically detects ABCB5 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ABCB5
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 650
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q2M3G0
Gene Alias ABCB5 P-gp, ABCB5alpha, ABCB5beta, ATP-binding cassette protein, ATP-binding cassette sub-family B member 5, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EST422562, P-glycoprotein ABCB5
Gensymboler ABCB5
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to an internal portion of the human ABCB5 protein (between residues 150-200) [UniProt Q2M3G0]
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin ABC Transporters, Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 340273
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only