Läs mer
Abemaciclib, Mikromol™
Beskrivning
Abemaciclib
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abemaciclib |
| CAS | 1231929-97-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Abemaciclib |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H32 F2 N8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Pyrimidinamine, N-[5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]-2-pyridinyl]-5-fluoro-4-[4-fluoro-2-methyl-1-(1-methylethyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-, N-[5-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-2-pyridinyl]-5-fluoro-4-[4-fluoro-2-methyl-1-(1-methylethyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-2-pyrimidinamine, Abemaciclib, LY 2835219, N-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)methyl)pyridin-2-yl)-5-fluoro-4-(4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)pyrimidin-2-amine, Verzenio |
| InChI formel | InChI=1S/C27H32F2N8/c1-5-35-8-10-36(11-9-35)16-19-6-7-24(30-14-19)33-27-31-15-22(29)25(34-27)20-12-21(28)26-23(13-20)37(17(2)3)18(4)32-26/h6-7,12-15,17H,5,8-11,16H2,1-4H3,(H,30,31,33,34) |
| LEDER | CCN1CCN(Cc2ccc(Nc3ncc(F)c(n3)c4cc(F)c5nc(C)n(C(C)C)c5c4)nc2)CC1 |
| IUPAC-namn | N-[5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)methyl]pyridin-2-yl]-5-fluoro-4-(7-fluoro-2-methyl-3-propan-2-ylbenzimidazol-5-yl)pyrimidin-2-amine |
| Visa mer |