Läs mer
Abemaciclib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abemaciclib |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H32F2N8/c1-5-35-8-10-36(11-9-35)16-19-6-7-24(30-14-19)33-27-31-15-22(29)25(34-27)20-12-21(28)26-23(13-20)37(17(2)3)18(4)32-26/h6-7,12-15,17H,5,8-11,16H2,1-4H3,(H,30,31,33,34) |
| Formel vikt | 506.2718 |
| Procent renhet | >95% |