Läs mer
Abexinostat, MedChemExpress
Beskrivning
Abexinostat (CRA 024781) is a novel pan-HDAC inhibitor mostly targeting HDAC1 with Ki of 7 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abexinostat |
| CAS | 783355-60-2 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23N3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | CRA 024781 PCI-24781 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 3.33 mg/mL (8.38 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCCOC1=CC=C(C=C1)C(NO)=O)C2=C(C3=CC=CC=C3O2)CN(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.42 |
| Visa mer |