Läs mer
Schuett Biotec™ Abflammpistole Easyflame
Produktkod. 10594145
Change view
Höjd (metrisk):
60 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
10594145 60 mm
1 options
Produktkod. 10594145 Leverantör Schuett Biotec™ Leverantörsnummer 3359102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4388.82 SEK
    2781.98 SEK / Paket med 1
    Save 1606.84 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Gasbrännare
För användning med (applikation) Flamning och sterilisering
Höjd (metrisk) 60 mm
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 0.5 kg