Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 2D-streckkodade 2mL förvaringsrör med skruvlock
Beskrivning
Thermo Scientific™ ABgene 2D-streckkodade 2mL förvaringsrör med skruvlock är den perfekta lösningen för förvaring av större volymer under de flesta laboratorieförhållanden ner till -80 °C. Vårt team har ett starkt rykte för att stödja både utrustning och förbrukningsvaror och kan demonstrera enkla sätt att förbättra hanteringen av större volymer i ditt laboratorium med hjälp av våra 2D-streckkodade 2mL förvaringsrör med skruvkork tillsammans med Thermo Scientific rad 2D streckkodsläsare.
Säker spårning
- 2D streckkod‚ är synlig‚ även under de svåraste laboratorieförhållanden
- Avkoda omedelbart varje rörs 2D-streckkod med Thermo Scientific rad 2D streckkodsläsare; skanna in tuben till valfri applikation eller databas, eller integrera via olika dataexportalternativ
- När provdata har lagrats, skanna röret med hjälp av databassökningsfunktionen för att omedelbart få tillgång till provinformation och identifiera innehållet i varje lagringsrör
Överlägsen design
- Spara värdefullt frysutrymme med en innovativ, stapelbar, 6x 8 mikroplattor med 48 tuber med ett välbekant 2mL kryokonserveringsformat
- Alfanumeriska rutnätsreferenser på ställ och lock visar tydligt förvaringsrörets placering
- Utvändigt gängade rör förhindrar kontaminering
- Öppen rackbotten gör att alla streckkoder kan läsas på en gång, vilket sparar tid jämfört med och möjliggör effektivare frysning och upptining
- Till skillnad från andra förvaringslådor av plast eller kartong ser det stapelbara, säkra stället också till att din frys förblir organiserad för snabbare provhämtning
- V-formad inre brunnsdesign minskar dödvolymen och förbättrar provåtervinningen
Strikt kvalitetskontroll
- Varje rör skannas för att säkerställa läsbarhet
- Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Abgene 2D streckkodade lagringsrör
- Varje parti av förvaringsrör är läckagetestade för att säkerställa provernas integritet och säkerhet
Rekommenderas för:
Individuell provtagning; Omedelbar providentifiering; Säker identifiering av arkiverade prover; Säker leverans av prover; Lagring av genomiska prover, DMSO-upplösta föreningar; Spårning av prover under tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2 mL förvaringsrör med skruvlock |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Material | Plast |
| Förpackning | 10 ställ med 48 rör/Cs. |
| Well Shape | V-botten |
| Streckkod | 2D streckkodad |
| Förpackningsmängd | 10 fodral (ställ med 48 rör) |
| Kapacitet (engelska) | 0,0676 fl oz. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |