Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 2D-streckkodade 2 mL förvaringsrör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10048419
Change view
Förpackning:
Bulk, 500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
10048419 Bulk, 500/Cs. Paket med 500
1 options
Produktkod. 10048419 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1389/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10677.80 SEK
    8102.86 SEK / Paket med 500
    Save 2574.94 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Thermo Scientific™ ABgene 2D-streckkodade 2 mL förvaringsrör med skruvlock är den perfekta lösningen för förvaring av större volymer under de flesta laboratorieförhållanden ner till -80 °C. Våra tekniska experter är tillgängliga för att demonstrera sätt att förbättra provhanteringen i ditt laboratorium.
Thermo Scientific™ ABgene 2D-streckkodade 2mL förvaringsrör med skruvlock är den perfekta lösningen för förvaring av större volymer under de flesta laboratorieförhållanden ner till -80 °C. Vårt team har ett starkt rykte för att stödja både utrustning och förbrukningsvaror och kan demonstrera enkla sätt att förbättra hanteringen av större volymer i ditt laboratorium med hjälp av våra 2D-streckkodade 2mL förvaringsrör med skruvkork tillsammans med Thermo Scientific rad 2D streckkodsläsare.
En unik, permanent 2D streckkod är inkapslad på basen av varje rör för säker, säker identifiering och spårning av prover, samtidigt som Thermo Scientific 2D streckkodsläsare möjliggör enkel avkodning och integration i befintliga databaser eller spårningssystem.
Säker spårning
  • 2D streckkod‚ är synlig‚ även under de svåraste laboratorieförhållanden
  • Avkoda omedelbart varje rörs 2D-streckkod med Thermo Scientific rad 2D streckkodsläsare; skanna in tuben till valfri applikation eller databas, eller integrera via olika dataexportalternativ
  • När provdata har lagrats, skanna röret med hjälp av databassökningsfunktionen för att omedelbart få tillgång till provinformation och identifiera innehållet i varje lagringsrör
Överlägsen design
  • Spara värdefullt frysutrymme med en innovativ, stapelbar, 6x 8 mikroplattor med 48 tuber med ett välbekant 2mL kryokonserveringsformat
  • Alfanumeriska rutnätsreferenser på ställ och lock visar tydligt förvaringsrörets placering
  • Utvändigt gängade rör förhindrar kontaminering
  • Öppen rackbotten gör att alla streckkoder kan läsas på en gång, vilket sparar tid jämfört med och möjliggör effektivare frysning och upptining
  • Till skillnad från andra förvaringslådor av plast eller kartong ser det stapelbara, säkra stället också till att din frys förblir organiserad för snabbare provhämtning
  • V-formad inre brunnsdesign minskar dödvolymen och förbättrar provåtervinningen
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje rör skannas för att säkerställa läsbarhet
  • Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Abgene 2D streckkodade lagringsrör
  • Varje parti av förvaringsrör är läckagetestade för att säkerställa provernas integritet och säkerhet
Rekommenderas för:
Individuell provtagning; Omedelbar providentifiering; Säker identifiering av arkiverade prover; Säker leverans av prover; Lagring av genomiska prover, DMSO-upplösta föreningar; Spårning av prover under tillverkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2 mL förvaringsrör med skruvlock
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Paketkonfiguration 500:-/förpackning
Förpackning Bulk, 500/Cs.
Well Shape V-botten
Streckkod 2D streckkodad
Förpackningsmängd 500/Pk.
Förslutningstyp Lock m/låg temp. motstå O-ring