Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 384-brunnar, standard, vit
Produktkod. 10273513
Change view
Kvantitet:
50 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10273513 50 plattor Paket med 50
1 options
Produktkod. 10273513 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1384W
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ ABgene 384-brunnars PCR-plattor med helkjolar PCR-plattor är tunnväggiga för effektiv värmeöverföring och är kompatibla med de flesta stora termiska cykler.
Thermo Scientific™ ABgene™ 384-Well Full Skirted PCR-plattor är tunnväggiga för effektiv värmeöverföring och kompatibla med de flesta stora termiska cykler.
  • Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
  • Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda från varje prov
  • SBS fotavtryck
  • 40 μL maximal brunnsvolym, 25 μL arbetsvolym
  • Cut Corner: A24
Branschledande tillverkning och QC-testning för ultimat produkttillförlitlighet:
  • Renrum —producerat För att undvika partikelformiga och biologiska föroreningar som kan störa molekylärbiologiska tillämpningar
  • Virgin Medical Grade —Polypropylene Specialized polymer är mycket inert och kommer inte att störa PCR-reaktionskomponenter
  • Integritetstestning —Varje brunn på varje platta inspekteras visuellt och testas med hjälp av en elektrostatisk pinhole-detektionsmetod
  • PCR funktionella analyser —Produkter testas i PCR-analyser för att verifiera rena negativa kontroller och konsekventa tekniska replikat
  • Förångningstestning —Prover från varje parti körs genom PCR-cykler för att testa förseglingsprestanda
  • Biologisk testning —Alla partier är biologiskt testade för att certifiera dem fria från RNas, DNas och DNA
Formatalternativ:
Streckkodade plattor
  • Har två industristandard 128 streckkoder noggrant utformade och placerade för kompatibilitet med alla större streckkodsläsare
  • Koderna är slumpmässiga och varje streckkod innehåller också ett läsbart format
  • Bred temperaturtolerans (-196° till +120 °C)
  • Proprietär beläggning för överlägsen reptålighet
  • Exakt storlek och placering för tillförlitlig skanning
  • Anpassad streckkodning också tillgänglig, vänligen fråga
Vita tallrikar
  • Designad speciellt för qPCR
  • Reflekterar betydligt mer signal än traditionella klara plattor, vilket säkerställer att även de lägsta nivåerna av fluorescens detekteras
  • Aktivera konsekvent signalreflektion —de ogenomskinliga brunnsväggarna förhindrar signalen från att passera till cyklerblocket där den kan reflekteras inkonsekvent eller absorberas, vilket förhindrar att variationer i cyclerblocket påverkar dina qPCR-data
Färgade tallrikar
  • Perfekt för provorganisation och spårning
  • Finns i fem olika färger: blå, grön, lila, röd och gul
Kompatibel med:
Tätningsalternativ: självhäftande tätning, värmeförsegling.
Rekommenderas för:
PCR; qPCR / Realtids-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 50 tallrik
Färg Vitt
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Kantad
Material Polypropen
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 25μ L
Kvantitet 50 plattor
Reaktionshastighet Standard