Beskrivning
Thermo Scientific™ ABgene™ 384-Well Full Skirted PCR-plattor är tunnväggiga för effektiv värmeöverföring och kompatibla med de flesta stora termiska cykler.
- Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
- Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda från varje prov
- SBS fotavtryck
- 40 μL maximal brunnsvolym, 25 μL arbetsvolym
- Cut Corner: A24
Branschledande tillverkning och QC-testning för ultimat produkttillförlitlighet:
- Renrum —producerat För att undvika partikelformiga och biologiska föroreningar som kan störa molekylärbiologiska tillämpningar
- Virgin Medical Grade —Polypropylene Specialized polymer är mycket inert och kommer inte att störa PCR-reaktionskomponenter
- Integritetstestning —Varje brunn på varje platta inspekteras visuellt och testas med hjälp av en elektrostatisk pinhole-detektionsmetod
- PCR funktionella analyser —Produkter testas i PCR-analyser för att verifiera rena negativa kontroller och konsekventa tekniska replikat
- Förångningstestning —Prover från varje parti körs genom PCR-cykler för att testa förseglingsprestanda
- Biologisk testning —Alla partier är biologiskt testade för att certifiera dem fria från RNas, DNas och DNA
Formatalternativ:
Streckkodade plattor
- Har två industristandard 128 streckkoder noggrant utformade och placerade för kompatibilitet med alla större streckkodsläsare
- Koderna är slumpmässiga och varje streckkod innehåller också ett läsbart format
- Bred temperaturtolerans (-196° till +120 °C)
- Proprietär beläggning för överlägsen reptålighet
- Exakt storlek och placering för tillförlitlig skanning
- Anpassad streckkodning också tillgänglig, vänligen fråga
Vita tallrikar
- Designad speciellt för qPCR
- Reflekterar betydligt mer signal än traditionella klara plattor, vilket säkerställer att även de lägsta nivåerna av fluorescens detekteras
- Aktivera konsekvent signalreflektion —de ogenomskinliga brunnsväggarna förhindrar signalen från att passera till cyklerblocket där den kan reflekteras inkonsekvent eller absorberas, vilket förhindrar att variationer i cyclerblocket påverkar dina qPCR-data
Färgade tallrikar
- Perfekt för provorganisation och spårning
- Finns i fem olika färger: blå, grön, lila, röd och gul
Kompatibel med:
Tätningsalternativ: självhäftande tätning, värmeförsegling.
Rekommenderas för:
PCR; qPCR / Realtids-PCR
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 50 tallrik |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 25μ L |
| Visa mer |