Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 brunnar 2,2 ml polypropen DeepWell™ Provbearbetning& Förvaringsplatta
Beskrivning
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropenmikroplattor och djupbrunnsplattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, föreningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 förhållanden med användning av högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och djupbrunnsplattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
- Designad för optimal provåtervinning
- Varje fyrkantig brunn är speciellt utformad med en oberoende tätningskant för att förhindra korskontaminering
- U-botten (AB-0661) för att underlätta resuspension eller konisk botten (AB-0932) för enkel provtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel |
| Formatera | 96 brunnar |
| Beskrivning | 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Bindningstyp | PP med låg bindning |
| Produktlinje | Abgene |
| Färg | Naturlig |
| Visa mer |