Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 brunnar 2,2 ml polypropen DeepWell™ Provbearbetning& Förvaringsplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6075047
Färg:
Blått
Klart
Naturlig
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11510284
Brand: Thermo Scientific™ AB0661
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
2,2 mL förvaringsplattor med djupbrunn för odling eller lagring av stora prover.
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropenmikroplattor och djupbrunnsplattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, föreningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 förhållanden med användning av högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och djupbrunnsplattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
Höjdpunkter
  • Designad för optimal provåtervinning
  • Varje fyrkantig brunn är speciellt utformad med en oberoende tätningskant för att förhindra korskontaminering
  • U-botten (AB-0661) för att underlätta resuspension eller konisk botten (AB-0932) för enkel provtagning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel
Formatera 96 brunnar
Beskrivning 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Individuellt inslagna
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Abgene
Färg Naturlig
Produkttyp 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 2200μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1900μ L
Sterilitet Renrum
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
Max. RCF 5000 x g
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Kvantitet 50/Cs.
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard