Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 brunnar 0,8 ml polypropen DeepWell™ Provbearbetning& Förvaringsplatta för Genomics och NGS biblioteksförberedelse
Beskrivning
Thermo Scientific™ Abgene™ mikroplåtar av polypropylen och DeepWell-plattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, sammansättningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning och har gjutna slitsar och dynor för automatiserad provbearbetning och beredningsarbetsflöden. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 villkor använder USP < 661,1> högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och DeepWell-plattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
Alla Thermo Scientific plattor tillverkas i vår renrumsanläggning för att säkerställa molekylär kvalitet. Vårt breda sortiment av polypropenplattor ger utmärkta lösningar för provlagring och uppsättning av analys, vilket gör att spädningar och alikvoter enkelt kan hanteras, lagras eller transporteras. The Virgin medicinsk kvalitet harts klarar kraven för USP < 661,1> och USP < 665> rapporter har slutförts för både CapMat-förseglade och värmeförseglade plåtar.
Höjdpunkter
- Certifierad fri från DNAse, RNAse, PCR-hämmare och humant DNA
- 0,8 ml maximal brunnsvolym när den försluts med lim eller värmeförsegling
- 0,70 ml arbetsvolym när den är förseglad med förvaringsplattans lockstrip
- 0,55 ml arbetsvolym när förseglad med en 96-brunnars tätningsmatta
- Konisk brunnsbotten för enkel provtagning
Kompatibel tätning : Lim och värmeförslutningar
Farligt : Nej
Max Centrifugalkraft : 2000 g
Max Volym (Cap Seal) : 0,7 mL
Max Vol (Film Seal) : 0,8
mL Max Volym (Matt Seal) : 0,55 mL
Förvaringstillstånd : Omgivande
Alla Thermo Scientific Abgene plattor tillverkas i vår renrumsanläggning för att säkerställa molekylär kvalitet. Vårt breda utbud av polypropenplattor ger utmärkta lösningar för provbearbetning och lagring och analysuppställning, vilket gör att spädningar och alikvoter enkelt kan hanteras, lagras eller transporteras.
Alla tallrikar är ANSI format för kompatibilitet med automatiserade system.
För att ytterligare hjälpa till med provlagring och spårning kan alla plattor anpassas med icke-upprepad streckkodning och märkning. OEM-alternativ för anpassade logotyper, färger och komplett förpackningsstöd är tillgängliga.
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel |
| Formatera | 96 brunnar |
| Beskrivning | 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Bindningstyp | PP med låg bindning |
| Produktlinje | Abgene |
| Färg | Naturlig |
| Visa mer |