Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 brunnar 0,8 ml polypropen DeepWell™ Provbearbetning& Förvaringsplatta för Genomics och NGS biblioteksförberedelse
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12194162
Change view
Färg:
Gult
Naturlig
Rött
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackning Lämplig för ändamålet unitSize
12194162 Naturlig Individuellt inslagna PCR-klar Paket med 50
10583215 Rött Individuellt inslagna PCR-klar Paket med 50
10484583 Gult Individuellt inslagna PCR-klar Paket med 50
10511894 Naturlig Slumpmässig PCR-klar Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12194162 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0765
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
0,8 ml DeepWell™ provbearbetning och lagringsplattor för automatisering, NGS och genomiska biblioteksförberedelser, cellodlings- och provlagringsapplikationer. Speciellt utformad för användning med vätskehanterare och magnetisk pärlutvinning
Thermo Scientific™ Abgene™ mikroplåtar av polypropylen och DeepWell-plattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, sammansättningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning och har gjutna slitsar och dynor för automatiserad provbearbetning och beredningsarbetsflöden. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 villkor använder USP < 661,1> högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och DeepWell-plattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
Alla Thermo Scientific plattor tillverkas i vår renrumsanläggning för att säkerställa molekylär kvalitet. Vårt breda sortiment av polypropenplattor ger utmärkta lösningar för provlagring och uppsättning av analys, vilket gör att spädningar och alikvoter enkelt kan hanteras, lagras eller transporteras. The Virgin medicinsk kvalitet harts klarar kraven för USP < 661,1> och USP < 665> rapporter har slutförts för både CapMat-förseglade och värmeförseglade plåtar.
Höjdpunkter
  • Certifierad fri från DNAse, RNAse, PCR-hämmare och humant DNA
  • 0,8 ml maximal brunnsvolym när den försluts med lim eller värmeförsegling
  • 0,70 ml arbetsvolym när den är förseglad med förvaringsplattans lockstrip
  • 0,55 ml arbetsvolym när förseglad med en 96-brunnars tätningsmatta
  • Konisk brunnsbotten för enkel provtagning
Kompatibel tätning : Lim och värmeförslutningar
Farligt : Nej
Max Centrifugalkraft : 2000 g
Max Volym (Cap Seal) : 0,7 mL
Max Vol (Film Seal) : 0,8
mL Max Volym (Matt Seal) : 0,55 mL
Förvaringstillstånd : Omgivande
Alla Thermo Scientific Abgene plattor tillverkas i vår renrumsanläggning för att säkerställa molekylär kvalitet. Vårt breda utbud av polypropenplattor ger utmärkta lösningar för provbearbetning och lagring och analysuppställning, vilket gör att spädningar och alikvoter enkelt kan hanteras, lagras eller transporteras.
Alla tallrikar är ANSI format för kompatibilitet med automatiserade system.
För att ytterligare hjälpa till med provlagring och spårning kan alla plattor anpassas med icke-upprepad streckkodning och märkning. OEM-alternativ för anpassade logotyper, färger och komplett förpackningsstöd är tillgängliga.
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel
Formatera 96 brunnar
Beskrivning 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Individuellt inslagna
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Abgene
Färg Naturlig
Produkttyp 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 800μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 700μ L
Sterilitet Renrum
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund, konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
Max. RCF 2000 x g
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard