Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ DeepWell™-platta av polypropen med 96 brunnar à 1,2 ml för provberedning & förvaring
Produktkod. 10243223
Change view
Well Shape:
Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Rund
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Well Shape Förpackning Förpackningsstorlek
10243223 Fyrkantig, rund botten (U-brunn) Individuellt inslagna Paket med 50
12114172 Rund Individuellt inslagna Paket med 50
10364463 Rund Individuellt inslagna Paket med 50
10544384 Rund Slumpmässig Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10243223 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1127
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Optimera suspensionscellkultur med dessa U-bottnade 1,2 mL lagringsplattor.
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropenmikroplattor och djupbrunnsplattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, föreningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 förhållanden med användning av högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och djupbrunnsplattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
Funktioner
  • Rund brunnsform utformad för optimal provutvinning eller fyrkantig form för att maximera provvolymen inom ANSI footprint-designen
  • Varje brunn har en oberoende tätningskant för att förhindra korskontaminering
  • U-bottnade brunnar som är idealiska för provupphängning
  • Polypropen (AB-1068, polystyren)
  • Resistent mot DMSO (100%); Etanol (100%); Isopropanol (100%)
  • Lämplig för autoklavering (15 minuter vid 121 °C) eller gammabestrålning
  • Tätningsalternativ: Limtätningar, värmetätningar, förvaringsplattor och lockremsor samt förvaringsplattemattor
  • Renrum tillverkat
  • ANSI-format för kompatibilitet med automatiserade system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel
Formatera Standard
Beskrivning 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Individuellt inslagna
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Abgene
Färg Naturlig
Produkttyp 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 1200μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1000μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
Max. RCF 2000 x g
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Regulatorisk status RUO
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard