Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 brunnar 1,2 ml polypropen DeepWell™ Provbearbetning& Förvaringsplatta
Beskrivning
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropenmikroplattor och djupbrunnsplattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, föreningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 förhållanden med användning av högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och djupbrunnsplattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
Thermo Scientific 1,2 mL förvaringsplattor kommer med antingen runda eller fyrkantiga former, och de är gjorda av polypropen. Dessa plattor är idealiska för suspensionscellodling och är kompatibla med automatiserade system. Olika förseglingsalternativ finns tillgängliga för 1,2 ml förvaringsplattor, och du kan försegla varje brunn oberoende för att förhindra korskontaminering.
Höjdpunkter
• Rund brunnsform utformad för optimal provåtervinning eller kvadratisk form för att maximera provvolymen inuti ANSI fotavtryck design
• Varje brunn har en oberoende tätningskant för att förhindra korskontaminering
• U-bottnade brunnar idealiskt för återsuspension av prov
• Polypropen (AB-1068, polystyren)
• Resistent mot DMSO (100%); Etanol (100%); Isopropanol (100 %)
• Lämplig för autoklavering (15 minuter °vid 121 C) eller
•gammastrålningstätning: Självhäftande tätningar, värmeförseglingar, förvaringsplattor och lockremsor och förvaringsplattor förseglingsmattor
• Renrum tillverkat
• ANSI-format för kompatibilitet med automatiserade system
Ansökningar
• Provförvaring
• Prov återsuspension
• Cellkultur
• Analysuppställning: utspädning och alikvotering
Kompatibel tätningsfilm: vidhäftande värme
> Farligt: Nej
> Max centrifugalkraft: 2000 g (AB-0564 och AB-1127)
> Max Volym (Cap Seal): 1,1 mL (endast AB-0564)
> Max volym (filmförsegling): 1,2 mL
> Max volym (Mattförsegling): 0,85 mL (AB-0564, AB-1068), 1 mL (AB-1127)
> Förvaringsskick: Ambient
Provförvaring, provåtersuspension, cellodling och analysuppställning: utspädning och alikvotering.
Certifikat
Fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel |
| Formatera | Standard |
| Beskrivning | 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Bindningstyp | PP med låg bindning |
| Produktlinje | Abgene |
| Färg | Naturlig |
| Visa mer |