Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 brunnar 1,2 ml polypropen DeepWell™ Provbearbetning& Förvaringsplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6061266
Well Shape:
Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Rund
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10243223
Brand: Thermo Scientific™ AB1127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera suspensionscellkultur med dessa U-bottnade 1,2 mL lagringsplattor.
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropenmikroplattor och djupbrunnsplattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, föreningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 förhållanden med användning av högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och djupbrunnsplattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
Höjdpunkter
  • Rund brunnsform utformad för optimal provåtervinning eller kvadratisk form för att maximera provvolymen inuti ANSI fotavtrycksdesign
  • Varje brunn har en oberoende tätningskant för att förhindra korskontaminering
  • U-bottnade brunnar idealiskt för återsuspension av prov
  • Polypropen (AB-1068, polystyren)
  • Resistent mot DMSO (100%); Etanol (100%); Isopropanol (100 %)
  • Lämplig för autoklavering (15 minuter vid °121 C) eller gammabestrålning
  • Tätningsalternativ: självhäftande tätningar, värmeförseglingar, förvaringsplattor och lockremsor, och förvaringsplatta-tätningsmattor
  • Renrum tillverkat
  • ANSI-format för kompatibilitet med automatiserade system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel
Formatera Standard
Beskrivning 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Individuellt inslagna
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Abgene
Färg Naturlig
Produkttyp 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 1200μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1000μ l
Sterilitet Renrum
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
Max. RCF 2000 x g
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard