Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ Provbearbetning av 96 brunnar polypropen& Förvaring mikroplattor
Beskrivning
Thermo Scientific Abgene 96 brunnsmikroplattor för lagring av polypropen erbjuder utmärkta lösningar för provförvaring och provuppställning, vilket gör det enkelt att hantera, lagra eller transportera utspädningar och aliquoter. Alla plattor är ANSI utformade för kompatibilitet med automatiserade system och tillverkas i vår renrumsanläggning för att säkerställa molekylär kvalitet. För att ytterligare underlätta förvaring och spårning kan alla skyltar levereras med specialkodning.
Funktioner
- Alfanumerisk nätreferens och industristandardens fotavtryck
- Polypropen
- Tätningsalternativ: Limtätningar, värmetätningar och lockremsor
- Renrum tillverkat
Användningsområden
- Samplelagring
- Provupphängning
- Cellkultur
- Provuppställning: utspädning och aliquotering
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Bindningstyp | PP med låg bindning |
| Produktlinje | Abgene |
| Visa mer |