Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ Provbearbetning av 96 brunnar polypropen& Förvaring mikroplattor
Beskrivning
Thermo Scientific Abgene 96 Well Polypropylene Storage Microplates erbjuder utmärkta lösningar för provförvaring och provuppsättning, vilket gör det enkelt att hantera, lagra eller transportera utspädningar och aliquot. Alla plattor är ANSI formaterade för kompatibilitet med automatiserade system och tillverkas i vårt renrum för att säkerställa molekylär kvalitet. För att ytterligare underlätta lagring och spårning kan alla plattor levereras med specialanpassad streckkodning.
Funktioner
- Alfanumerisk nätreferens och industristandardens fotavtryck
- Polypropen
- Tätningsalternativ: Limtätningar, värmetätningar och lockremsor
- Renrum tillverkat
Användningsområden
- Samplelagring
- Provupphängning
- Cellkultur
- Provuppställning: utspädning och aliquotering
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel |
| Formatera | Standard |
| Beskrivning | 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Bindningstyp | PP med låg bindning |
| Produktlinje | Abgene |
| Färg | Naturlig |
| Visa mer |