Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ Provbearbetning av 96 brunnar polypropen& Förvaring mikroplattor
Beskrivning
Thermo Scientific Abgene Mikroplattor för förvaring av 96 brunnar av polypropen ger utmärkta lösningar för provlagring och analysuppställning, vilket gör att spädningar och alikvoter enkelt kan hanteras, lagras eller transporteras. Alla tallrikar är ANSI format för kompatibilitet med automatiserade system och tillverkas i vår renrumsanläggning för att säkerställa molekylär kvalitet. För att ytterligare hjälpa till med lagring och spårning kan alla plåtar levereras med anpassad streckkodning.
Höjdpunkter
- U-formad brunnsbotten
- Alfanumerisk rutnätsreferens och industristandard fotavtryck
- Högpolerad, ger bra synlighet
- Stödribbor för att underlätta stapling och förbättra centrifugeringsprestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel |
| Formatera | 96 brunnar |
| Beskrivning | 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Bindningstyp | PP med låg bindning |
| Produktlinje | Abgene |
| Färg | Naturlig |
| Visa mer |