Beskrivning
Thermo Scientific™ ABgene Tomma och alfanumeriska lagringsrör möjliggör säker provlagring, samtidigt som individuell åtkomst, förslutning och hämtning av prover tillåts.
- Kan plockas och placeras för omformatering av provval och eliminerar behovet av att tina en hel förvaringsplatta för endast ett fåtal önskade prover
- Tillverkad av 100 % jungfrulig polypropen av medicinsk kvalitet och varje lot är läckagetestad för att säkerställa provernas integritet och säkerhet
- Tillgänglig blank eller med alfanumeriska markeringar gjutna i botten av varje rör för förbättrad providentifiering
- Stort utbud av rörvolymer och kapslingsalternativ tillgängliga, både i bulk eller racked V-brunnsdesign för förbättrad provåtervinning
- Design med öppen botten för snabbare frysning och upptining
- Brett temperaturområde på -180° till 120 °C
Förbättrad design för förvaringsställ
- Till skillnad från traditionella förvaringsrör eller block, är tomma och alfanumeriska lagringsrör tillgängliga i specialdesignade, stapelbara, mikroplattor med 96 rör för individuellt prov, åtkomst och borttagning
- Rackdesignen inkluderar rutnätsreferens lock för enkel identifiering av rörets placering
Rekommenderas för:
Individuell provtagning; Leveransprover; Lagring av DNA, föreningar eller andra prover
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Tom |
| Kapacitet (metrisk) | 0,65 ml |
| Material | Polypropen (medicinsk kvalitet) |
| Förpackning | 10 ställ med 96 tuber/cs |
| Well Shape | V-botten |
| Sterilitet | Icke-steril |