Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ Tomma och alfanumeriska lagringsrör
BIOPHARMA
Produktkod. 11929405
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11929405 1,2 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11929405 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 SEK
    1475.33 SEK / Paket med 1000
    Save 44.67 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Thermo Scientific™ ABgene Tomma och alfanumeriska lagringsrör möjliggör säker provlagring, samtidigt som individuell åtkomst, förslutning och hämtning av prover tillåts.
Thermo Scientific™ ABgene Tomma och alfanumeriska lagringsrör möjliggör säker provlagring, samtidigt som individuell åtkomst, förslutning och hämtning av prover tillåts.
  • Kan plockas och placeras för omformatering av provval och eliminerar behovet av att tina en hel förvaringsplatta för endast ett fåtal önskade prover
  • Tillverkad av 100 % jungfrulig polypropen av medicinsk kvalitet och varje lot är läckagetestad för att säkerställa provernas integritet och säkerhet
  • Tillgänglig blank eller med alfanumeriska markeringar gjutna i botten av varje rör för förbättrad providentifiering
  • Stort utbud av rörvolymer och kapslingsalternativ tillgängliga, både i bulk eller racked V-brunnsdesign för förbättrad provåtervinning
  • Design med öppen botten för snabbare frysning och upptining
  • Brett temperaturområde på -180° till 120 °C
Förbättrad design för förvaringsställ
  • Till skillnad från traditionella förvaringsrör eller block, är tomma och alfanumeriska lagringsrör tillgängliga i specialdesignade, stapelbara, mikroplattor med 96 rör för individuellt prov, åtkomst och borttagning
  • Rackdesignen inkluderar rutnätsreferens lock för enkel identifiering av rörets placering
Rekommenderas för:
Individuell provtagning; Leveransprover; Lagring av DNA, föreningar eller andra prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Tom, bulk
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Förpackning Bulk, 1000 tuber/cs
Well Shape V-botten