Läs mer
Thermo Scientific™ ABgene™ Grid-refererade Cluster Tube Rack
Beskrivning
Thermo Scientific™ ABgene™ Grid-Refered Cluster Tube Racks innehåller ett låsbart lock och silikonrörpluggar för säkerhet under transport.
- 96 individuella 0,65 eller 1,2 ml rör
- Alfanumeriska rutnätsreferenser ingjutna i hyllan och locket
- Temperaturområde -170 °C till +120 °C
- Kraftigt ställ i mikroplåtsformat och i enlighet med SBS fotavtryck
- Stapelbar med eller utan lock
- Öppen botten för att tillåta fullständig robottillgång till mikrorör. Varje —rör är fullt stödd för att motstå tryck som appliceras av robotsystem
- Tätningsalternativ inkluderar MULTISIP™ septumpluggar, silikonrörspluggar, förvaringsplattslockremsor
Beställningsvarningar:
Levereras i förpackningar med 10 ställ, vardera 96 rör
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1,2 mL Grid-Refered Cluster Tube Rack |