Description
De Thermo Scientific™ Abgene™ SmartCap Mat förseglar 96 prover på en gång i ett lagringsformat med hög densitet, vilket ger maximala utrymmesbesparande fördelar. Lämplig att använda med Thermo Scientific lagringsrör som sträcker sig från 0,3 ml till 1,4 ml, den Abgene SmartCap Mat bibehåller en konsekvent tätning ner till -80 °C.
Funktioner
- Effektiv förvaring
- Förbättrade material
- Enkel installation och åtkomst
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Förseglar 96 provrör på en gång |
| Antal Wells | 96 |
| Produkttyp | Tätningsmatta |
| Temperaturområde (metriskt) | -80 °C |
| Gröna funktioner | ACT Ecolabel (Silver) |