Läs mer
Thermo Scientific™ VersiPlate Ram, 96-brunnar, kjol, vit
Beskrivning
De Thermo Scientific VersiPlates är unika, där varje remsa med åtta rör är länkade till varandra och bildar den välbekanta 12 x 8 eller 96-brunnen ANSI formatera. De små rivpunkterna mellan remsorna gör att en enda remsa eller så många som krävs för det individuella experimentet kan separeras.
Höjdpunkter
- Enklare provhantering eftersom flera provremsor kan hanteras samtidigt
- Minskat förbrukningsvaror eftersom endast det erforderliga antalet remsor behöver tas bort och resten lagras för nästa experiment
- Kan användas i instrument med eller utan VersiFrame
- Den återanvändbara polykarbonatramen kan fungera som ett användbart ställ för en VersiPlate eller valfritt antal remsor med låg profil och underlättar provladdning i termocykler
- Lågprofilformatet för VersiPlate har en lägre dödvolym vilket minskar provavdunstning
- Finns i vitt som förbättrar signalreflektion, minskar variation och ökar känsligheten hos qPCR-analyser
- Kan användas med alla Thermo Scientific VersiCap™ Mattor, kapsylremsor, lim och värmeförseglingar
- PCR
- qPCR/PCR i realtid
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Förpackning | 25 Tallrik |
| Produktlinje | VersiPlate |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Ram |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Material | Polykarbonat |
| Antal Wells | 96 |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnsplatta |
| Kvantitet | 25 tallrikar |
| Visa mer |