Läs mer
Invitrogen™ ABHD7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Produktkod. 17920383
Change view
Kvantitet:
20 μL
200 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17920383 20 μL
17900133 200 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17920383 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5145426
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
ABHD7 gene ontology (GO) annotation includes hydrolase activity and membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ABHD7
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
Gen EPHX4
Genaccessionsnr. Q6IE26, Q8IUS5
Gene Alias ABHD7; abhydrolase domain containing 7; abhydrolase domain-containing protein 7; EH4; EPHX4; Ephxrp; epoxide hydrolase 4; Epoxide hydrolase-related protein; Gm1382
Gensymboler EPHX4
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Mouse EPHX4 protein, Lys36-Asp359 (Accession #Q6IE26).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography, Protein A
Kvantitet 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 253152, 384214
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG