Beskrivning
- Speciellt konfigurerad enhet för Applied Biosystems protokoll
- Variabel hastighet på 500 till 2850 rpm för exakt blandning från skonsam till kraftig
- Digital styrning och visning av hastighet och tid
- Digital display ger noggrannhet, reproducerbarhet och repeterbarhet
- Timerfunktion: 1 till 99 sek. (Touch-on), 1 till 99 min. eller kontinuerlig (handsfree)
- Klarar förhållanden i kylrum och inkubatorer
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | EU-kontakt, 230 V |
| Produkttyp | Vortex-mixer |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Material | Zink |
| Mått (L x B x H) | 16,5 x 12,2 x 16,5 cm (6,5 x 4,8 x 6,5 tum) |
| Vikt (engelska) | 8.8 lb. |
| Vikt (metrisk) | 4 kg |
| Controllertyp | Digital knappsats |
| Visa | Digital hastighet och tid |
| För användning med (applikation) | Applied Biosystems Microplate Protocols |
| Visa mer |