Läs mer
Abietisk syra, 75 %, TRC
Produktkod. 30324451
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30324451 25 g
1 options
Produktkod. 30324451 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA10820025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Abietic Acid (Sylvic Acid)
CAS 514-10-3
Molekylformel C20 H30 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-, Abietic acid, (-)- (7CI), Podocarpa-7,13-dien-15-oic acid, 13-isopropyl- (8CI), (1R,4aR,4bR,10aR)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-Decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic acid, (-)-Abietic acid, 7,13-Abietadien-18-oic acid, Abieta-7,13-diene-18-oic acid, Abietic acid, NSC 25149, Odomit B 10, Sylvic acid, ZAO, ZAO (natural product), l-Abietic acid
InChI formel InChI=1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
LEDER CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(=O)O)[C@H]2CC1
IUPAC-namn (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimetyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-oktahydrofenantren-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 302.45
Formel vikt 302.2246