Läs mer
Abietisk syra, 90+%
Produktkod. 11369198
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369198 250 mg 250mg
11379198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042582.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302,46 g/mol
Abietinsyra används för att göra estergummin i lack, lack och tvål. Det används också i metallresonans och plast. Vidare används det i musikinstrument för att göra dem mindre hala. Det fungerar som en föregångare till naturlig produktsyntes. Utöver detta används den för att depaketera integrerade kretsar från deras epoxibeläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 514-10-3
Molekylformel C20H30O2
Molekylvikt (g/mol) 302.46
MDL-nummer MFCD03423567
InChI-nyckel RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonym abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
IUPAC-namn (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimetyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-oktahydrofenantren-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Abietic acid
Smältpunkt 148°C to 152°C
Färg Gult
Beilstein 2221451
Merck Index 14,7
Löslighetsinformation Soluble in acetone,petroleum ether,diethyl ether and ethanol. Insoluble in water.
Formel vikt 302.45
Procent renhet ≥90%
Kvantitet 250 mg
Odör Karakteristisk
Fysisk form Kristallin
Känslighet Luftkänslig
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Abietic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Abietic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.