Läs mer
Abietisk syra, teknik. 75 %
Beskrivning
Abietinsyra är en användbar prekursor för syntes av olika naturliga produkter inklusive diterpener och steroider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
produkter inklusive diterpener och steroider.
Löslighet Lösligt
i
alkoholer,
aceton och eter Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Förvaras under inert gas. Känslig för luft.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abietic acid |
| Beilstein | 2221451 |
| Merck Index | 14,7 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i alkoholer, aceton och etrar |
| Formel vikt | 302.45 |
| Procent renhet | 75% |
| Kvalitet | Teknisk |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Kännetecken |
| Känslighet | Luftkänslig |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.