Läs mer
Abietisk syra, teknik. 75 %
Produktkod. 11313237
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313237 100 g 100g
11303237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13770.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302,46 g/mol
Abietinsyra är en användbar prekursor för syntes av olika naturliga produkter inklusive diterpener och steroider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Abietinsyra är en användbar prekursor för syntes av olika naturliga
produkter inklusive diterpener och steroider.
Löslighet Lösligt
i
alkoholer,
aceton och eter Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Förvaras under inert gas. Känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 514-10-3
Molekylformel C20H30O2
Molekylvikt (g/mol) 302.46
MDL-nummer MFCD03423567
InChI-nyckel RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonym abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
IUPAC-namn (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimetyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-oktahydrofenantren-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Abietic acid
Beilstein 2221451
Merck Index 14,7
Löslighetsinformation Lösliga i alkoholer, aceton och etrar
Formel vikt 302.45
Procent renhet 75%
Kvalitet Teknisk
Kvantitet 100 g
Odör Kännetecken
Känslighet Luftkänslig
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.