Läs mer
Tocris Bioscience™ Abiraterone acetate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18719656
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18719656 25 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18719656 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6520/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4465.00 SEK
    4222.05 SEK / 25mg
    Save 242.95 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent CYP17A1 inhibitor
Abiraterone acetate is a potent CYP17A1 inhibitor (IC50 values are 17 nM and 18 nM for 17,20-lyase activity and 17α-hydroxylase activity, respectively). Inhibits intratumor androgen synthesis in prostate cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate
CAS 154229-18-2
Kvantitet 25 mg
Molekylformel C26H33NO2
Renhet 98%