Läs mer
Abiraterone acetat, Mikromol™
Beskrivning
Abirateronacetat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abiraterone Acetate |
| CAS | 154229-18-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Abiraterone Acetate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C26 H33 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Abiraterone acetate, CB 7630, Zytiga, (3beta)-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester), (3beta)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1 |
| IUPAC-namn | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-yl] acetat |
| Visa mer |