Läs mer
Abiraterone Acetate N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abiraterone Acetate N-Oxide |
| Analyt- eller komponentnamn | Abiraterone Acetate N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33NO3/c1-17(28)30-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27(29)16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 407.246 |