Läs mer
Abirateronacetat, TRC
Produktkod. 30041184
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041184 50 mg
30041147 5 mg
17969839 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041184 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA10850050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154229-18-2
Molekylformel C26 H33 N O2
Molekylvikt (g/mol) 391.55
Synonym (3β)-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester), (3β)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate, Abiraterone acetate, CB 7630, Zytiga
IUPAC-namn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-yl] acetat
LEDER CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Abiraterone Acetate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Formel vikt 391.2511
Procent renhet >95%