Läs mer
Abirateron isopropyleter, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abiraterone Isopropyl Ether |
| Analyt- eller komponentnamn | Abiraterone Isopropyl Ether |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C27H37NO/c1-18(2)29-21-11-13-26(3)20(16-21)7-8-22-24-10-9-23(19-6-5-15-28-17-19)27(24,4)14-12-25(22)26/h5-7,9,15,17-18,21-22,24-25H,8,10-14,16H2,1-4H3/t21-,22-,24-,25-,26-,27+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Kvantitet | 100 mg |