missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Abiraterone, MedChemExpress

Produktkod. 16490618
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490618 5 g -
16490356 2 g -
16481946 500 mg -
16471336 200 mg -
16468168 10 mg -
16461959 1 g -
16447926 100 mg 100mg
16444077 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16490618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY70013

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Abiraterone is a potent and irreversible CYP17A1 inhibitor with antiandrogen activity, which inhibits both the 17α-hydroxylase and 17,20-lyase activity of the cytochrome p450 enzyme CYP17 with IC50s of 2.5 nM and 15 nM, respectively.

Abiraterone is a potent and irreversible CYP17A1 inhibitor with antiandrogen activity, which inhibits both the 17α-hydroxylase and 17,20-lyase activity of the cytochrome p450 enzyme CYP17 with IC50s of 2.5 nM and 15 nM, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Abiraterone
CAS 154229-19-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H31NO
Kvantitet 5 g
Synonym CB-7598
Löslighetsinformation DMF : 8.75 mg/mL (25.04 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : 5.4 mg/mL (15.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (14.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12C(C3=CN=CC=C3)=CC[C@]1([C@@]4(CC=C5[C@@](C)([C@]4(CC2)[H])CC[C@@H](C5)O)[H])[H]
Molekylvikt (g/mol) 349.51
Formel vikt 349.51
Procent renhet 95.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.